Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat FABP3 / H-FABP Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) FABP3 / H-FABP, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6013-ma-20ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15929369
  • 518.00€ / 20 microgramos
Fecha de envío estimada
del proveedor 20-09-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
NP_077076.1
FABP3 / H-FABP Protein
20 μg
Not determined.
Full Length
Rat
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
79131
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Fabp3
Recombinant Protein
Mammal
ADAFVGTWKL VDSKNFDDYM KSLGVGFATR QVASMTKPTT IIEKNGDTIT IKTHSTFKNT EISFQLGVEF DEVTADDRKV KSVVTLDGGK LVHVQKWDGQ ETTLTRELSD GKLILTLTHG NVVSTRTYEK EA