Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat FABP3 / H-FABP Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) FABP3 / H-FABP, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6013-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15909369
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_077076.1
FABP3 / H-FABP Protein
Research Use Only
Fabp3
Recombinant Protein
E. coli
ADAFVGTWKL VDSKNFDDYM KSLGVGFATR QVASMTKPTT IIEKNGDTIT IKTHSTFKNT EISFQLGVEF DEVTADDRKV KSVVTLDGGK LVHVQKWDGQ ETTLTRELSD GKLILTLTHG NVVSTRTYEK EA
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
79131
50 μg
Not determined.
Full Length
Rat
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol