Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Ephrin-A1 / EFNA1 Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Ephrin-A1 / EFNA1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5964-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15918979
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_446051.2
Ephrin-A1 / EFNA1 Protein
Research Use Only
EFNA1
Recombinant Protein
E. coli
ADRHIVFWNS SNPKFREEDY TVHVQLNDYL DIICPHYEDD SVADAAMERY TLYMVEHQEY VTCEPQSKDQ VRWKCNQPSA KHGPEKLSEK FQRFTPFTLG KEFKEGHSYY YISKPIYHQE TQCLKLKVTV NGKITHSPHA HANPQEKRLQ ADDPEVQVLH SIGHS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
94268
200 μg
Not determined.
Full Length
Rat
His
Tris-based buffer, 50% glycerol