Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat DPP4 / CD26 Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) DPP4 / CD26, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 2645.00€
Especificaciones
Nombre DPP4 / CD26 Protein
Tipo de producto Recombinant Protein
Protein Tag His-SUMO
Especie del huésped E. coli
reactividad cruzada Rat
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15938849 Ver documentos enQuireBio™
QP5944-EC-10UG
10 μg 309.00€
10 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
02-07-2020
Añadir a la cesta
15978849 Ver documentos enQuireBio™
QP5944-EC-50UG
50 μg 437.00€
50 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
02-07-2020
Añadir a la cesta
15928849 Ver documentos enQuireBio™
QP5944-EC-100UG
100 μg 760.00€
100 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
02-07-2020
Añadir a la cesta
15958849 Ver documentos enQuireBio™
QP5944-EC-200UG
200 μg 1245.00€
200 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
02-07-2020
Añadir a la cesta
15968849 Ver documentos enQuireBio™
QP5944-EC-500UG
500 μg 1715.00€
500 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
02-07-2020
Añadir a la cesta
15948849 Ver documentos enQuireBio™
QP5944-EC-1MG
1 mg 2645.00€
1 miligramo Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
02-07-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
DPP4 / CD26 Protein
His-SUMO
Rat
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
NP_036921.1
Recombinant Protein
E. coli
SMVLGSGSGV FKCGIAVAPV SRWEYYDSVY TERYMGLPTP EDNLDHYRNS TVMSRAENFK QVEYLLIHGT ADDNVHFQQS AQISKALVDA GVDFQAMWYT DEDHGIASST AHQHIYSHMS HFLQQCFSLR
25253
Dpp4