Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat DPP4 / CD26 Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) DPP4 / CD26, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5944-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15938849
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_036921.1
DPP4 / CD26 Protein
Research Use Only
Dpp4
Recombinant Protein
E. coli
SMVLGSGSGV FKCGIAVAPV SRWEYYDSVY TERYMGLPTP EDNLDHYRNS TVMSRAENFK QVEYLLIHGT ADDNVHFQQS AQISKALVDA GVDFQAMWYT DEDHGIASST AHQHIYSHMS HFLQQCFSLR
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
25253
10 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Rat
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol