Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Cyclophilin F Protein
A cDNA sequence encoding the Cyclophilin F was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 282819 |
---|---|
Nombre | Cyclophilin F Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Símbolo de gen | Ppif |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15974288
|
enQuireBio™
QP10573-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15954288
|
enQuireBio™
QP10573-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15964288
|
enQuireBio™
QP10573-1MG |
1 mg |
7875.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
282819 | |
Research Use Only | |
Ppif | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSCSDGGAR GANSSSQNPL VYLDVGADGQ PLGRVVLELK ADVVPKTAEN FRALCTGEKG FGYKGSTFHR VIPAFMCQAG DFTNHNGTGG KSIYGSRFPD ENFTLKHVGP GVLSMANAGP NTNGSQFFIC TIKTDWLDGK HVVFGHVKEG MDVVKKIESF GSKSGKTSKK IVITDCGQLS | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |
Cyclophilin F Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Specific activity is > 1,300 nmol/min/mg, and is defined as the amount of enzyme that cleaves 1nmol of suc-AAFP-PNA per minute at 37C in Tris–HCl pH 8.0 using chymotrypsin. | |
Rat | |
His | |
Cyclophilin F protein solution (1 mg/ml) containing Phosphate Buffered Saline (pH 7.4), 10% glycerol and 1mM DTT. |