missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Rat CXCL12 / SDF-1 Isoform 1 Protein

A DNA sequence encoding the Rat CXCL12 / SDF-1 Isoform 1, was expressed in the hosts and tags indicated.

105.00€ - 2370.00€

Especificaciones

Número de acceso NP_071513.1
ID de gen (Entrez) 24772
Nombre CXCL12 / SDF-1 Isoform 1 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Ver más especificaciones

Productos 4
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15953378
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10287-EC-2UG
2 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15933378
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10287-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15923378
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10287-EC-100UG
100 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15943378
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10287-EC-250UG
250 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_071513.1
CXCL12 / SDF-1 Isoform 1 Protein
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Partial (see sequence information for more details).
Recombinant Protein
E. coli
KPVSLSYRCP CRFFESHVAR ANVKHLKILN TPNCALQIVA RLKSNNRQVC IDPKLKWIQE YLDKALNK
Greater than 97% as determined by SDS-PAGE and HPLC.
24772
Research Use Only
CXCL12
The biological activity determined by a chemotaxis bioassay using human peripheral blood monocytes is in a concentration range of 50-100 ng/ml.
Rat
Untagged
0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications