Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Complement C1q subcomponent subunit A Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Complement C1q subcomponent subunit A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5736-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15917389
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001008515.1
Complement C1q subcomponent subunit A Protein
Research Use Only
C1QA
Recombinant Protein
E. coli
EDVCRAPNGK DGVAGIPGRP GRPGLKGERG EPGAAGIRTG IRGLKGDMGE SGPPGKPGNV GFPGPTGPLG NSGPQGLKGV KGNPGNIRDQ PRPAFSAIRQ NPPTYGNVVV FDKVLTNQEN PYQNRTGHFI CAVPGFYYFT FQVISKWDLC LSIVSSSRGQ PRNSLGFCDT NSKGLFQVLA GGTVLQLQRG DEVWIEKDPA KGRIYQGTEA DSIFSGFLIF PSA
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
298566
200 μg
Not determined.
Full Length
Rat
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol