missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Complement C1q subcomponent subunit A Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Complement C1q subcomponent subunit A, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001008515.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 298566 |
Nombre | Complement C1q subcomponent subunit A Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15987379
|
enQuireBio™
QP5736-EC-100UG |
100 μg |
985.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15907389
|
enQuireBio™
QP5736-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15997379
|
enQuireBio™
QP5736-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15917389
|
enQuireBio™
QP5736-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15927389
|
enQuireBio™
QP5736-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15937389
|
enQuireBio™
QP5736-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Specifications
NP_001008515.1 | |
Complement C1q subcomponent subunit A Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Rat | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
298566 | |
Research Use Only | |
C1QA | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
EDVCRAPNGK DGVAGIPGRP GRPGLKGERG EPGAAGIRTG IRGLKGDMGE SGPPGKPGNV GFPGPTGPLG NSGPQGLKGV KGNPGNIRDQ PRPAFSAIRQ NPPTYGNVVV FDKVLTNQEN PYQNRTGHFI CAVPGFYYFT FQVISKWDLC LSIVSSSRGQ PRNSLGFCDT NSKGLFQVLA GGTVLQLQRG DEVWIEKDPA KGRIYQGTEA DSIFSGFLIF PSA | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |