Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Clusterin Protein
A cDNA sequence encoding the Clusterin was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 5450.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 24854 |
---|---|
Nombre | Clusterin Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | Clu |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15937318
|
enQuireBio™
QP11454-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15917318
|
enQuireBio™
QP11454-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15927318
|
enQuireBio™
QP11454-1MG |
1 mg |
5450.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
24854 | |
Research Use Only | |
Clu | |
Rat | |
His | |
Lyophilized from 0.5 mg/ml in 0.01M Tris pH 7.2. |
Clusterin Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MASMTGGQQM GRDPNSSSPF YFWMNGDRID SLLESDRQQS QVLDAMQDSF TRASGIIDTL FQDRFFTHEPQDIHHFSPMG FPHKRPHLLY PKSRLVRSLM PLSHYGPLSF HNMFQPFFDM IHQAQQAMDV QLHSPALQFPDVDFLKEGED DRTVCKEIRH NSTGCLKMKG QCEKCQEILS VDCSTNNPAQ ANLRQELNDS LQVAERLTQQYNELLHSLQS KMLNTSSLLE QALEHHHHHH | |
Greater than 95% as determined by SDS PAGE. |