missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat CDNF Protein
A cDNA sequence encoding the CDNF was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
Nombre | CDNF Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Actividad biológica | CDNF Rat is able to enhance neurite outgrowth of E16-E18 rat embryonic cortical neurons when immobilized at 5-25 microg/mL on a nitrocellulose-coated microplate. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15934218
|
enQuireBio™
QP10549-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15924218
|
enQuireBio™
QP10549-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15914218
|
enQuireBio™
QP10549-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
CDNF Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
QGLEAGVRSR ADCEVCKEFL NRFYNSLLTR GIDFSVDTIE EELISFCADT KGKENRLCYY LGATKDSATK ILGEVTRPMS VHMPTVKICE KLKKMDSQIC ELKYEKKLDL ESVDLWKMRV AELKQILHSW GEECRACAEK HDYVNLIKEL APKYVETRPQ TEL | |
Greater than 97.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
CDNF Rat is able to enhance neurite outgrowth of E16-E18 rat embryonic cortical neurons when immobilized at 5-25 microg/mL on a nitrocellulose-coated microplate. | |
Rat | |
Untagged | |
CDNF protein was lyophilized from a 0.2microm filtered concentrated solution in 1xPBS, pH 7.4. |