Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat CD74 Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) CD74, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5796-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15937829
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_037201.1
CD74 Protein
Research Use Only
Cd74
Recombinant Protein
E. coli
QQQGRLDKLT VTSQNLQLEN LRMKLPKSAK PVSPMRMATP LLMRPLSMDN MLQAPVKNVT KYGNMTQDHV MHLLTKSGPV NYPQLKGSFP ENLKHLKNSM NGLDWKVFES WMKQWLLFEM SKNSLEEKQP TQTPPKVLTK CQEEVSHIPD VHPGAFRPKC DENGNYMPLQ CHGSTGYCWC VFPNGTEVPH TKSRGRHNCS EPLDMEDPSS GLGVTKQDMG QMFL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
25599
10 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Rat
His
Tris-based buffer, 50% glycerol