Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat CD106 / VCAM1 Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) CD106 / VCAM1, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 2645.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_037021.1
ID de gen (Entrez) 25361
Nombre CD106 / VCAM1 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16046931
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8877-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16086931
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8877-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16036931
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8877-EC-100UG
100 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16066931
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8877-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16076931
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8877-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16056931
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP8877-EC-1MG
1 mg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_037021.1
CD106 / VCAM1 Protein
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Rat
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
25361
Research Use Only
VCAM1
Recombinant Protein
E. coli
PEYKTLAQIG DSMLLTCSTT GCESPSFSWR TQIDSPLNGK VKTEGAKSVL TMDPVSFENE HSYLCTATCN SGKLERGIQV DIYSFPKDPE IQFSGPLEVG KPVMVKCLAP DVYPIDRLEI ELFKGDRLMK KQDFVDEMAK KSLETKSLEV IFTPVIEDIE KALVCRAKLY IDQTDSIPKE RETVRELQVY TSPKNTEISV HPSTRLHEGA AVTMTCASEG LPAPEIFWSK KLDNGVLQLL SGNATLTLIA MRMEDSGIYV CEGVNLVGRD KTEVELIVQE KPFTVDISPG SQVAAQVGDS VVLTCAAVGC DSPSFSWRTQ TDSPLNGEVR DEGATSTLTL SPVGVEDEHS YLCTVTCQRR KLEKTIQVEV YSFPEDPEIE ISGPLVHGRP VTVNCTVPNV YPFDHLEIEL LKGETTLLNK FLREEIGTKS LETKSLEMTF IPTAEDTGKA LVCLAKLHSS QMESEPKQRQ STQTLYVNVA PKEPTIWVSP SPVPEEGSPV NLTCSSDGFP TPKILWSRQL KNGELQPLSQ NTTLSFMATK MEDSGIYVCE GINEAGISKK SVELIIQGSS KDIQLTVFPS KSVKEGDTVI ISCTCGSVPE IWIILKKKAK TGDMVLKSVN GSYTIRKAQL QDAGVYECES KTEVGSQLRS LTLDVKGKEN NKDYFSP
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.