missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Rat CCL4 / MIP1B Protein

A DNA sequence encoding the Rat CCL4 / MIP1B, was expressed in the hosts and tags indicated.

105.00€ - 1970.00€

Especificaciones

Número de acceso NP_446310.1
ID de gen (Entrez) 116637
Nombre CCL4 / MIP1B Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Ver más especificaciones

Productos 4
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15933398
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10293-EC-5UG
5 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15913398
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10293-EC-20UG
20 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15903398
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10293-EC-100UG
100 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15923398
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10293-EC-250UG
250 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_446310.1
CCL4 / MIP1B Protein
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Partial (see sequence information for more details).
Recombinant Protein
E. coli
APIGSDPPTS CCFSYTSRKI HRNFVMDYYE TSSLCSQPAV VFLTKKGRQI CADPSEPWVN EYVNDLELN
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE and HPLC.
116637
Research Use Only
CCL4
The biological activity determined by a chemotaxis bioassay using human peripheral blood monocytes is in a concentration range of 10-1000 ng/ml.
Rat
Untagged
0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications