Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Cathepsin K Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Cathepsin K, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5892-ec-100ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15918499
  • 645.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío
15-07-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
NP_113748.1
Cathepsin K Protein
100 μg
Not determined.
Full Length
Rat
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
29175
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Ctsk
Recombinant Protein
E. coli
VPDSIDYRKK GYVTPVKNQG QCGSCWAFSS AGALEGQLKK KTGKLLALSP QNLVDCVSEN YGCGGGYMTT AFQYVQQNGG IDSEDAYPYV GQDESCMYNA TAKAAKCRGY REIPVGNEKA LKRAVARVGP VSVSIDASLT SFQFYSRGVY YDENCDRDNV NHAVLVVGYG TQKGNKYWII KNSWGESWGN KGYVLLARNK NNACGITNLA SFPKM
Videos