Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Cathepsin K Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Cathepsin K, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5892-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15928499
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_113748.1
Cathepsin K Protein
Research Use Only
Ctsk
Recombinant Protein
E. coli
VPDSIDYRKK GYVTPVKNQG QCGSCWAFSS AGALEGQLKK KTGKLLALSP QNLVDCVSEN YGCGGGYMTT AFQYVQQNGG IDSEDAYPYV GQDESCMYNA TAKAAKCRGY REIPVGNEKA LKRAVARVGP VSVSIDASLT SFQFYSRGVY YDENCDRDNV NHAVLVVGYG TQKGNKYWII KNSWGESWGN KGYVLLARNK NNACGITNLA SFPKM
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
29175
10 μg
Not determined.
Full Length
Rat
His
Tris-based buffer, 50% glycerol