Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Carbonic anhydrase 1 Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Carbonic anhydrase 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5741-ye-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15987429
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001101130.1
Carbonic anhydrase 1 Protein
Research Use Only
Ca1
Recombinant Protein
Yeast
ASADWGYDSK NGPDQWSKLY PIANGNNQSP IDIKTSEAKH DSSLKPVSVS YNPATAKEIV NVGHSFHVVF DDSSNQSVLK GGPLADSYRL TQFHFHWGNS NDHGSEHTVD GAKYSGELHL VHWNSAKYSS AAEAISKADG LAIIGVLMKV GPANPNLQKV LDALSSVKTK GKRAPFTNFD PSSLLPSSLD YWTYFGSLTH PPLHESVTWV ICKESISLSP EQLAQLRGLL SSAEGEPAVP VLSNHRPPQP LKGRTVRASF
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
310218
50 μg
Not determined.
Full Length
Rat
His
Tris-based buffer, 50% glycerol