Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat CALB1 Protein
A cDNA sequence encoding the CALB1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 3785.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 83839 |
---|---|
Nombre | CALB1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | Calb1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15926638
|
enQuireBio™
QP11257-1UG |
1 μg |
137.00€
1 microgramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15936638
|
enQuireBio™
QP11257-5UG |
5 μg |
212.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15916638
|
enQuireBio™
QP11257-100UG |
100 μg |
3785.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
83839 | |
Research Use Only | |
Calb1 | |
Rat | |
Untagged | |
The protein was lyophilized from a concentrated solution (1 mg/ml) containing 50mM NaHCO3. |
CALB1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MAESHLQSSL ITASQFFEIW LHFDADGSGY LEGKELQNLI QELLQARKKA GLELSPEMKT FVDQYGQRDD GKIGIVELAH VLPTEENFLL LFRCQQLKSC EEFMKTWRKY DTDHSGFIET EELKNFLKDL LEKANKTVDD TKLAEYTDLM LKLFDSNNDG KLELTEMARL LPVQENFLLK FQGIKMCGKE FNKAFELYDQ DGNGYIDENE LDALLKDLCE KNKQELDINN ISTYKKNIMA LSDGGKLYRT DLALILSAGD N | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |