Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat bFGF / FGF2 Protein
Recombinant Protein
112.00€ - 1970.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_062178.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 54250 |
Nombre | bFGF / FGF2 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15996239
|
enQuireBio™
QP5493-10UG |
10 μg |
112.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15926249
|
enQuireBio™
QP5493-50UG |
50 μg |
263.00€
50 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15986239
|
enQuireBio™
QP5493-100UG |
100 μg |
452.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15916249
|
enQuireBio™
QP5493-500UG |
500 μg |
1160.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15906249
|
enQuireBio™
QP5493-1MG |
1 mg |
1970.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
NP_062178.1 | |
bFGF / FGF2 Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Shows bioactivity at a concentration of 1 ng/mL in the BALB/c 3T3 proliferation assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 1.0 x 10^6 units/mg. | |
Rat | |
Untagged | |
10 mM sodium phosphate, 50 mM sodium chloride, pH 7.5 |
54250 | |
Research Use Only | |
FGF2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MPALPEDGGG AFPPGHFKDP KRLYCKNGGF FLRIHPDGRV DGVREKSDPH VKLQLQAEER GVVSIKGVCA NRYLAMKEDG RLLASKCVTE ECFFFERLES NNYNTYRSRK YSSWYVALKR TGQYKLGSKT GPGQKAILFL PMSAKS | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |