missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Rat BD 4 Protein

A cDNA sequence encoding the BD 4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marca:  enQuireBio™ QP10534-20ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15914168

  • 212.00€ / 20 microgramos
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

64389
20 μg
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Measured by its antimicrobial activity against E. coli. The ED50 for this effect is typically 5-50microg/ml.
Rat
Untagged
BD-4 protein was lyophilized from a 0.2microm filtered concentrated solution in PBS, pH 7.4.
BD 4 Protein
Research Use Only
Defb4
Recombinant Protein
E. coli
QSINNPITCL TKGGVCWGPC TGGFRQIGTC GLPRVRCCKK K
Greater than 97.0% as determined by SDS-PAGE.
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales