Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat BD 3 Protein
A cDNA sequence encoding the BD 3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 641623 |
---|---|
Nombre | BD 3 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Símbolo de gen | Defb3 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15994158
|
enQuireBio™
QP10533-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15984158
|
enQuireBio™
QP10533-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15974158
|
enQuireBio™
QP10533-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
641623 | |
Research Use Only | |
Defb3 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
KKVYNAVSCM TNGGICWLKC SGTFREIGSC GTRQLKCCKK K | |
Greater than 98.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |
BD 3 Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Measured by its antimicrobial activity against E. coli. The ED50 for this effect is typically 4-20microg/ml, corresponding to a specific activity of 50,000-250,000units/mg. | |
Rat | |
Untagged | |
BD-3 protein was lyophilized from a 0.2microm filtered concentrated solution in PBS, pH 7.4. |