Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat BD 1 Protein
A cDNA sequence encoding the BD 1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 83687 |
---|---|
Nombre | BD 1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Símbolo de gen | Defb1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15934158
|
enQuireBio™
QP10531-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15924158
|
enQuireBio™
QP10531-20UG |
20 μg |
212.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15914158
|
enQuireBio™
QP10531-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
83687 | |
Research Use Only | |
Defb1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
DQYRCLQNGG FCLRSSCPSH TKLQGTCKPD KPNCCRS | |
Greater than 95.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |
BD 1 Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Measured by its ability to chemoattract CD34+ dendritic cells using a concentration range of 0.1-1.0 ug/ml. | |
Rat | |
Untagged | |
BD-1 protein was lyophilized from a 0.2microm filtered concentrated solution in PBS, pH 7.4. |