Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat ANPEP / APN / CD13 Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) ANPEP / APN / CD13, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5648-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15916719
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_112274.1
ANPEP / APN / CD13 Protein
Research Use Only
Anpep
Recombinant Protein
E. coli
YAQEKNRNAE NSAIAPTLPG STSATTSTTN PAIDESKPWN QYRLPKTLIP DSYQVTLRPY LTPNEQGLYI FKGSSTVRFT CNETTNVIII HSKKLNYTNK GNHRVALRAL GDTPAPNIDT TELVERTEYL VVHLQGSLVK GHQYEMDSEF QGELADDLAG FYRSEYMEGG NKKVVATTQM QAADARKSFP CFDEPAMKAS FNITLIHPNN LTALSNMLPK DSRTLQEDPS WNVTEFHPTP KMSTYLLAYI VSEFKYVEAV SPNRVQIRIW ARPSAIDEGH GDYALQVTGP ILNFFAQHYN TAYPLEKSDQ IALPDFNAGA MENWGLVTYR ESALVFDPQS SSISNKERVV TVIAHELAHQ WFGNLVTVDW WNDLWLNEGF ASYVEFLGAD YAEPTWNLKD LIVLNDVYRV MAVDALASSH PLSSPANEVN TPAQISELFD SITY
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
81641
50 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Rat
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol