Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Amphoterin-induced protein 1
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Amphoterin-induced protein 3, was expressed in the hosts and tags indicated.
570.00€ - 1600.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_835280.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 316003 |
Nombre | Amphoterin-induced protein 1 |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15952888
|
enQuireBio™
QP10134-MA-20UG |
20 μg |
570.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15962888
|
enQuireBio™
QP10134-MA-50UG |
50 μg |
1135.00€
50 microgramos |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15942888
|
enQuireBio™
QP10134-MA-100UG |
100 μg |
1600.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
NP_835280.1 | |
Amphoterin-induced protein 1 | |
Not determined. | |
Full Length | |
Rat | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
316003 | |
Research Use Only | |
Amigo3 | |
Recombinant Protein | |
Mammal | |
TSDLEGVLPP DPHNCPNKCV CAADVLSCAG RGLQDLPAAL PATAAELDLS HNALKRLHPG WLAPLSRLRA LYLGYNKLDV LGRGVFTNAS GLRILDLSSN LLRRLRTYDL DGLEELEKLL LFNNRLMHLD LDAFQGLSML SHLYLSCNEL SSFSFNHLHG LGLTRLRTLD LSSNWLGHVS VPELAALPTF LKNRLYLHNN PLPCDCSLYH LLRRWHQRGL SALHDFEREY TCLAFKVAES RVRFFEHSRV FKNCSVAAAP GLELPEEELH THVGQSLRLF CNTTVPAARV AWVSPKNELL VAPGSQDGSI AVLADGSLAI GRVQEQHAGL FVCLASGPRL HHNQTLEYNV SVHKPRPEPE AFNT | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |