missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat Allograft inflammatory factor 1 Protein
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Allograft inflammatory factor 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_058892.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 29427 |
Nombre | Allograft inflammatory factor 1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15976579
|
enQuireBio™
QP5632-YE-100UG |
100 μg |
770.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15996579
|
enQuireBio™
QP5632-YE-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15986579
|
enQuireBio™
QP5632-YE-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15906589
|
enQuireBio™
QP5632-YE-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15916589
|
enQuireBio™
QP5632-YE-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15926589
|
enQuireBio™
QP5632-YE-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_058892.1 | |
Allograft inflammatory factor 1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Rat | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
29427 | |
Research Use Only | |
Aif1 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
SQSKDLQGGK AFGLLKAQQE ERLDGINKHF LDDPKYSSDE DLQSKLEAFK TKYMEFDLNG NGDIDIMSLK RMLEKLGVPK THLELKKLIR EVSSGSEETF SYSDFLRMML GKRSAILRMI LMYEEKNKEH QKPTGPPAKK AISELP | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |