Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat ACRP30 Protein
A cDNA sequence encoding the ACRP30 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 246253 |
---|---|
Nombre | ACRP30 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | Adipoq |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15995658
|
enQuireBio™
QP10948-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15975658
|
enQuireBio™
QP10948-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15985658
|
enQuireBio™
QP10948-1MG |
1 mg |
7875.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
246253 | |
Research Use Only | |
Adipoq | |
Rat | |
Untagged | |
Filtered (0.4 microm) and lyophilized in 20 mM Tris buffer, 50 mM NaCl, pH 7.5. |
ACRP30 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
Human (HEK293) | |
GITATEGPGA LVPPPKETCA GWMAGIPGYP GHNGIPGRDG RDGTPGEKGE KGDAGVLGPK GDPGDAGMTG AEGPRGFPGT PGRKGEPGEA AYMYHSAFSV GLETRVTVPN VPIRFTKIFY NQQNHYDGST GKFHCNIPGL YYFSYHITVY MKDVKVSLFK KDKAVLFTYD QYQEKNVDQA SGSMLLHLEV GDQVWLQVYG EGDNNGLYAD NVNDSTFTGF LLYHDTNAAA DYKDDDDK | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |