Learn More
enQuireBio™ Recombinant RABV NucleoProtein
A DNA sequence encoding the Rabies virus (strain PM) (RABV) Nucleoprotein, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Nombre RABV NucleoProtein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen N
Longitud de la proteína Full Length
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16057270
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7060-EC-100UG
100 μg
985.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16077270
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7060-EC-1MG
1 mg
3405.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
16067270
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7060-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16087270
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7060-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16097270
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7060-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16007280
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP7060-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
RABV NucleoProtein
Not determined.
Full Length
RABV
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
Research Use Only
N
Recombinant Protein
E. coli
MDADKIVFKV NNQVVSLKPE IIVDQYEYKY PAIKDLKKPC ITLGKAPDLN KAYKSVLSGM NAAKLDPDDV CSYLAAAMQF FEGTCPEDWT SYGILIARKG DRITPNSLVE IKRTDVEGNW ALTGGMELTR DPTVSEHASL VGLLLSLYRL SKISGQNTGN YKTNIADRIE QIFETAPFVK IVEHHTLMTT HKMCANWSTI PNFRFLAGTY DMFFSRIEHL YSAIRVGTVV TAYEDCSGLV SFTGFIKQIN LTAREAILYF FHKNFEEEIR RMFEPGQETA VPHSYFIHFR SLGLSGKSPY SSNAVGHVFN LIHFVGCYMG QVRSLNATVI AACAPHEMSV LGGYLGEEFF GKGTFERRFF RDEKELQEYE AAELTKTDVA LADDGTVNSD DEDYFSGETR SPEAVYTRIM MNGGRLKRSH IRRYVSVSSN HQARPNSFAE FLNKTYSNDS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.