missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant RABV GlycoProtein

A DNA sequence encoding the Rabies virus (strain HEP-Flury) (RABV) Glycoprotein, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP9556-ye-200ug

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16058471

Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.


Especificaciones

Especificaciones

RABV GlycoProtein
200 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
RABV
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
G
Recombinant Protein
Yeast
KFPIYTIPDK LGPWSPIDLH HLSCPNNLVV EDEGCTNLSG FSYMELKVGY ISAIKVNGFT CTGVVTEAET YTNFVGYVTT TFKRKHFRPT PDACRAAYNW KMAGDPRYEE SLHNPYPDYH WLRTVKTTKE SLVIISPSVT DLDPYDKSLH SRVFPGGNCS GITVSSTYCS TNHDYTIWMP ENLRLGTSCD IFTHSRGKRA SKGDKTCGFV DERGLYKSLK GACKLKLCGV LGLRLMDGTW VAMQTSDETK WCPPGQLVNL HDFRSDEIEH LVEEELVKKR EECLDALESI MTTKSVSFRR LSHLRKLVPG FGKAYTIFNK TLMEADAHYK SVQTWNEIIP SKGCLRVGER CHPHVNGVFF NGIILGSDGH VLIPEMQSSL LQQHMELLES SVIPLMHPLA DPSTVFKDGD EVEDFVEVHL PDVHKQVSGV DLGLPKWGKY
Videos
Documentos