Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rabbit Tissue factor pathway inhibitor Protein
A DNA sequence encoding the Oryctolagus cuniculus (Rabbit) Tissue factor pathway inhibitor, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6775-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16065750
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001095184.1
Tissue factor pathway inhibitor Protein
Research Use Only
TFPI
Recombinant Protein
E. coli
AAEEDEEFTN ITDIKPPLQK PTHSFCAMKV DDGPCRAYIK RFFFNILTHQ CEEFIYGGCE GNENRFESLE ECKEKCARDY PKMTTKLTFQ KGKPDFCFLE EDPGICRGYI TRYFYNNQSK QCERFKYGGC LGNLNNFESL EECKNTCENP TSDFQVDDHR TQLNTVNNTL INQPTKAPRR WAFHGPSWCL PPADRGLCQA NEIRFFYNAI IGKCRPFKYS GCGGNENNFT SKKACITACK KGFIPKSIKG GLIKTKRKKK KQPVKITYVE TFVKKT
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
100009401
200 μg
Not determined.
Full Length
Rabbit
His
Tris-based buffer, 50% glycerol