Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rabbit Prolactin Protein
A cDNA sequence encoding the Prolactin was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 2055.00€
Especificaciones
Nombre Prolactin Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Rabbit
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15945358
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10850-10UG
10 μg
137.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15965358
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10850-50UG
50 μg
212.00€
50 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15955358
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10850-1MG
1 mg
2055.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
Prolactin Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Rabbit
Untagged
The protein was lyophilized from a concentrated (1 mg/ml) solution with 0.0045mM NaHCO3.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MDSKWSRRTG SLLLLLVSNL LLCKSTASLP ICPSGAVNCQ VSLRDLFDRA VILSHHIHKL SSEMFNEFDK RYTQGRGFIT KAINSCHTSS LSTPEDKEQA QQIHHEDLLN MVLRVLPSWN DPLYHLVTEV RGMQEAPDAI LSKAIEIEEQ NRRLLEGMEK IVGQVHPGIK ENEIYSVWSG LPSLQMADED ARLFAFYNLL HCLRRDSHKI DNYLKLLKCR IIYDSNC
Greater than 98.0% as determined by:(a) Analysis by SEC-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.