Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rabbit IL6 / Interleukin-6 Protein
A DNA sequence encoding the Oryctolagus cuniculus (Rabbit) IL6 / Interleukin-6 Protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP9889-ye-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16058921
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001075533.1
IL6 / Interleukin-6 Protein
Research Use Only
IL6
Recombinant Protein
Yeast
FPTSAPVRED SNTKASPDKT LTPPGRTIES IRSILETIKE LRKEMCDHDV NCMNRKEALA EVNLHLPRLI EEDGCFPPAV NNETCLLRIT SGLMEFRMYL EHLQAKFRSD EENTRVSMVL KNIQHLIKTL RPKVKNLNEE ATLKPAVAVS LMENLQQKNQ WLKTTTIHFI LRGLTNFLEF TLRAVDLMEC GCPCLRNFMG SASHGQNTPS CPLDT
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
100008733
10 μg
Not determined.
Full Length
Rabbit
His
Tris-based buffer, 50% glycerol