Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rabbit HINT1 Protein
A DNA sequence encoding the Oryctolagus cuniculus (Rabbit) HINT1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP10110-ma-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15912878
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001076092.1
HINT1 Protein
Research Use Only
HINT1
Recombinant Protein
Mammal
ADEIAKAQVA RPGGDTIFGK IIRKEIPAKI IFEDDQCLAF HDISPQAPTH FLVIPKKHIS QISAAEDADE SLLGHLMIVG KKCAADLGLK KGYRMVVNEG SDGGQSVYHV HLHVLGGRQM NWPPG
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
100009302
50 μg
Not determined.
Full Length
Rabbit
His
Tris-based buffer, 50% glycerol