Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rabbit Cathepsin K Protein
A DNA sequence encoding the Oryctolagus cuniculus (Rabbit) Cathepsin K, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5893-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15928509
  • 472.00€ / 50 microgramos
Fecha estimada de envío
21-10-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
NP_001076110.1
Cathepsin K Protein
50 μg
Not determined.
Full Length
Rabbit
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
100009334
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Ctsk
Recombinant Protein
E. coli
TPDSIDYRKK GYVTPVKNQG QCGSCWAFSS VGALEGQLKK KTGKLLNLSP QNLVDCVSEN YGCGGGYMTN AFQYVQRNRG IDSEDAYPYV GQDESCMYNP TGKAAKCRGY REIPEGNEKA LKRAVARVGP VSVAIDASLT SFQFYSKGVY YDENCSSDNV NHAVLAVGYG IQKGNKHWII KNSWGESWGN KGYILMARNK NNACGIANLA SFPKM