Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rabbit Cathepsin K Protein
A DNA sequence encoding the Oryctolagus cuniculus (Rabbit) Cathepsin K, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5893-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15918509
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001076110.1
Cathepsin K Protein
Research Use Only
Ctsk
Recombinant Protein
E. coli
TPDSIDYRKK GYVTPVKNQG QCGSCWAFSS VGALEGQLKK KTGKLLNLSP QNLVDCVSEN YGCGGGYMTN AFQYVQRNRG IDSEDAYPYV GQDESCMYNP TGKAAKCRGY REIPEGNEKA LKRAVARVGP VSVAIDASLT SFQFYSKGVY YDENCSSDNV NHAVLAVGYG IQKGNKHWII KNSWGESWGN KGYILMARNK NNACGIANLA SFPKM
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
100009334
500 μg
Not determined.
Full Length
Rabbit
His
Tris-based buffer, 50% glycerol