missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rabbit ALDOB / Aldolase B Protein
A DNA sequence encoding the Oryctolagus cuniculus (Rabbit) ALDOB / Aldolase B, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001164585.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 100328925 |
Nombre | ALDOB / Aldolase B Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15986689
|
enQuireBio™
QP5646-EC-100UG |
100 μg |
985.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15906699
|
enQuireBio™
QP5646-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15996689
|
enQuireBio™
QP5646-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15916699
|
enQuireBio™
QP5646-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15926699
|
enQuireBio™
QP5646-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15936699
|
enQuireBio™
QP5646-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001164585.1 | |
ALDOB / Aldolase B Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Rabbit | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
100328925 | |
Research Use Only | |
ALDOB | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
AHRFPALTPE QKKELSDIAQ RIVANGKGIL AADESVGTMG NRLQRIKVEN TEENRRQFRE ILFTVDNSIN QSIGGVILFH ETLYQKDSQG KLFRNILKEK GIVVGIKLDQ GGAPLAGTNK ETTIQGLDGL SERCAQYKKD GVDFGKWRAV LRIADQCPSS LAIQENANTL ARYASICQQN GLVPIVEPEV IPDGDHDLEH CQYVTEKVLA AVYKALNDHH VYLEGTLLKP NMVTAGHACT KKYTPEQVAM ATVTALHRTV PAAVPGICFL SGGMSEEDAT LNLNAINLCP LPKPWKLSFS YGRALQASAL AAWGGKAENK KATQEAFMKR AVVNCQAAKG QYVHTGSSGA ASTQSLFTAS YTY | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |