missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Pufferfish Leptin Protein
A cDNA sequence encoding the Leptin was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 1600.00€
Especificaciones
Nombre | Leptin Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Actividad biológica | Biological active as evidenced by inducing proliferation of BAF/3 cells stably transfected with the long form of human leptin receptor. The affinity of human leptin receptors is considerably lower campared to mammalian leptins. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15915058
|
enQuireBio™
QP10749-20UG |
20 μg |
137.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15995048
|
enQuireBio™
QP10749-100UG |
100 μg |
212.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15905058
|
enQuireBio™
QP10749-1MG |
1 mg |
1600.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 19-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
Leptin Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MDHILALVLA LLPLSLCVAL PGALDAMDVE KMKSKVTWKA QGLVARIDKH FPDRGLRFDT DKVEGSTSVV ASLESYNNLI SDRFGGVSQI KTEISSLAGY LNHWREGNCQ EQQPKVWPRR NIFNHTVSLE ALMRVREFLK LLQKNVDLLE RC | |
Greater than 99.0% as determined by:(a) Analysis by SEC-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Biological active as evidenced by inducing proliferation of BAF/3 cells stably transfected with the long form of human leptin receptor. The affinity of human leptin receptors is considerably lower campared to mammalian leptins. | |
PufferFish | |
Untagged | |
The Pufferfish Leptin was lyophilized from a concentrated (0.85 mg/ml) solution with 0.003mM NaHCO3. |