Learn More
enQuireBio™ Recombinant Pseudomonas Thiol:disulfide interchange protein DsbA Protein
A DNA sequence encoding the Pseudomonas syringae pv. tomato (strain DC3000) Thiol:disulfide interchange protein DsbA, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7497-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16019010
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_790191.1
Pseudomonas Thiol:disulfide interchange protein DsbA Protein
Research Use Only
dsbA
Recombinant Protein
E. coli
AEPIESGKQY VELTSAVPVA VPGKIEVIEL FWYGCPHCYA FEPTINPWVE KLPSDVNFVR IPAMFGGPWD AHGQLFITLD TMGVEHKVHA AVFEAIQKGG KRLTDKNDMA DFVATQGVNK DDFLKTFDSF AVKGKIAQYK ELAKKYEVTG VPTMIVNGKY RFDLGSAGGP EKTLQVADQL IDKERAAAKA AK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
1181950
10 μg
Not determined.
Full Length
Pseudomonas
His
Tris-based buffer, 50% glycerol