Learn More
enQuireBio™ Recombinant Pseudomonas Creatinine amidohydrolase Protein
A DNA sequence encoding the Pseudomonas putida (Arthrobacter siderocapsulatus) Creatinine amidohydrolase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6914-ec-100ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16056720
  • 760.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío
25-03-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
Pseudomonas Creatinine amidohydrolase Protein
100 μg
Not determined.
Full Length
seudomonas
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
crnA
Recombinant Protein
E. coli
MSKSVFVGEL TWKEYEARVA AGDCVLMLPV GALEQHGHHM CMNVDVLLPT AVCKRVAERI GALVMPGLQY GYKSQQKSGG GNHFPGTTSL DGATLTGTVQ DIIRELARHG ARRLVLMNGH YENSMFIVEG IDLALRELRY AGIQDFKVVV LSYWDFVKDP AVIQQLYPEG FLGWDIEHGG VFETSLMLAL YPDLVDLDRV VDHPPATFPP YDVFPVDPAR TPAPGTLSSA KTASREKGEL ILEVCVQGIA DAIREEFPPT