Learn More
enQuireBio™ Recombinant Porcine UMOD Protein
A cDNA sequence encoding the UMOD was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre UMOD Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Porcine
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15955039
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13892-2UG
2 μg
137.00€
2 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15935039
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13892-10UG
10 μg
212.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15945039
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13892-1MG
1 mg
7875.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
UMOD Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Porcine
Untagged
The UMOD protein was lyophilized from 0.4microm filtered solution at a concentration of 0.5 mg/ml containing deionized water.
Research Use Only
Recombinant Protein
Porcine
MRWLFSLPSI WMVVAVTSWI IMAAAEDTSE ARSCSECHSN ATCVEDGAAT TCTCRVGFTG DGLECVDLDE CSLPGAHDCS ANSSCVNTPG SYTCVCSDGF RLSPELGCID VDECAEPGLS RCHALATCVN GEGNYSCVCP AGYWGDGWHC ECSPGSCGPG LDCVPSGDAL MCADPCQAHR ILDEYWRSAG YGAGYDCDSD LSGWYRFVGQ GGVRLADTCV PVLRCNTAAP MWLNGTHPSS DEGIVDRTAC AHWSGHCCLW NTPVQVKACD GYYVYNLTAP PECHLAYCTD PSSVEGTCEE CSIDEDCKSD NGKWHCQCKQ DVNITDFSLL EHRLECGVND IKMSLSKCQL KNLGFEKIFM YLRDSQCSGF AERGNRDWIS VVTPTRDGPC GTVMTRNETH ATYSNTLYLA DEIIIRDLNI KINFACSYPL DMKVSLKTSL QPMVSALNIS VGGTGMFTVR MALFQSPTYT QPYQGSSVTL STEAFLFVGT MLDGGDLSRF VLLMTNCYAT PSSSATDPLK YFIIQDRCPR SQDPTIQVEE NGESPQGRFS VQMFRFAGNY DLVYLHCEVY LCDSVNEKCK PTCSGTRFRS GGALDQSRVL NLGPITRKGG QAAVSRAASS SLGFLKVWLP LLLSATLTLM SQ