missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Porcine Thrombin Protein

A cDNA sequence encoding the Thrombin was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marca:  enQuireBio™ QP10878-1000U

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15915448

  • 755.00€ / 1000 unidades
Fecha estimada de envío: 21-06-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

Thrombin Protein
Research Use Only
One unit is defined as the amount of enzyme needed to cleave 1 mg of fusion protein in 16 hours to 95% completion at 20C in a buffer containing 25mM Tris-HCl, pH 8.4, 150mM NaCl, and 2.5mM CaCl2.
Porcine
Untagged
1000 IU
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
Porcine
Lyophilized Powder from 20mM PBS, pH 7.4 containing 0.9% NaCl.
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales