Learn More
enQuireBio™ Recombinant Porcine Thrombin Protein
A cDNA sequence encoding the Thrombin was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
452.00€ - 1060.00€
Especificaciones
Nombre | Thrombin Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Actividad biológica | One unit is defined as the amount of enzyme needed to cleave 1 mg of fusion protein in 16 hours to 95% completion at 20C in a buffer containing 25mM Tris-HCl, pH 8.4, 150mM NaCl, and 2.5mM CaCl2. |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15915448
|
enQuireBio™
QP10878-1000U |
1000 IU |
755.00€
1000 unidades |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15925448
|
enQuireBio™
QP10878-2000U |
2000 IU |
1060.00€
2000 unidades |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15935448
|
enQuireBio™
QP10878-500U |
500 U |
452.00€
500 unidades |
Fecha estimada de envío: 20-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
Thrombin Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
Porcine | |
Lyophilized Powder from 20mM PBS, pH 7.4 containing 0.9% NaCl. |
Research Use Only | |
One unit is defined as the amount of enzyme needed to cleave 1 mg of fusion protein in 16 hours to 95% completion at 20C in a buffer containing 25mM Tris-HCl, pH 8.4, 150mM NaCl, and 2.5mM CaCl2. | |
Porcine | |
Untagged |