Learn More
enQuireBio™ Recombinant Porcine Procalcitonin Protein
A cDNA sequence encoding the Procalcitonin was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7875.00€
Especificaciones
Nombre Procalcitonin Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Porcine
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15932669
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13153-2UG
2 μg
137.00€
2 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15912669
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13153-10UG
10 μg
212.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15922669
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP13153-1MG
1 mg
7875.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
Procalcitonin Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Porcine
His
Procalcitonin was filtered (0.4microm) and lyophilized in 20mM TRIS and 50mM NaCl, pH 8.0.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MKHHHHHHASTPLRSALETL PDPGPLSEKE GRLLLAALVK AYVQRKTNEL EQEQEQETEG SSLDSSRAKR CSNLSTCVLS AYWRNLNNFH RFSGMGFGPE TPGKKSDIAS SLERDLFPRG MPQDAN
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.