Learn More
enQuireBio™ Recombinant Porcine IL 1 beta Protein
A cDNA sequence encoding the IL 1 beta was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 7090.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 397122 |
---|---|
Nombre | IL 1 beta Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Símbolo de gen | IL1B |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15924658
|
enQuireBio™
QP10687-2UG |
2 μg |
137.00€
2 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15904658
|
enQuireBio™
QP10687-10UG |
10 μg |
212.00€
10 microgramos |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15914658
|
enQuireBio™
QP10687-1MG |
1 mg |
7090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
397122 | |
Research Use Only | |
IL1B | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
ANVQSMECKL QDKDHKSLVL AGPHMLKALH LLTGDLKREV VFCMSFVQGD DSNNKIPVTL GIKGKNLYLS CVMKDNTPTL QLEDIDPKRY PKRDMEKRFV FYKTEIKNRV EFESALYPNW YISTSQAEQK PVFLGNSKGR QDITDFTMEV LSP | |
Greater than 95.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |
IL 1 beta Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
The ED50 as determined by a cell proliferation assay using murine D10S cells is less than 5.0 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 2.0 M 105 IU/mg. | |
Porcine | |
Untagged | |
The IL 1 beta was lyophilized from a 0.2microm filtered concentrated solution in PBS pH 7.4, containing 3 % trehalose. |