Learn More
enQuireBio™ Recombinant Pig Vasopressin V2 receptor Protein
A DNA sequence encoding the Sus scrofa (Pig) Vasopressin V2 receptor, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5701-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15917119
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_999397.1
Vasopressin V2 receptor Protein
Research Use Only
AVPR2
Recombinant Protein
E. coli
WSVWDPKAPR EGPPFVLLML LASLNSCTNP WIYASFSSSI SSELRSLLCC PRRRTPPSLR PQEESCATAS SFSARDTSS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
397462
200 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Pig
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol