Learn More
enQuireBio™ Recombinant Pig Vasopressin V2 receptor Protein
A DNA sequence encoding the Sus scrofa (Pig) Vasopressin V2 receptor, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_999397.1
ID de gen (Entrez) 397462
Nombre Vasopressin V2 receptor Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15987109
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5701-EC-100UG
100 μg
985.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15907119
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5701-EC-1MG
1 mg
3405.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
15997109
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5701-EC-10UG
10 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15917119
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5701-EC-200UG
200 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15927119
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5701-EC-500UG
500 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15937119
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP5701-EC-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_999397.1
Vasopressin V2 receptor Protein
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Pig
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
397462
Research Use Only
AVPR2
Recombinant Protein
E. coli
WSVWDPKAPR EGPPFVLLML LASLNSCTNP WIYASFSSSI SSELRSLLCC PRRRTPPSLR PQEESCATAS SFSARDTSS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.