Learn More
enQuireBio™ Recombinant Pig Trypsin Protein
A DNA sequence encoding the Sus scrofa (Pig) Trypsin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP9350-ye-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16058151
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
Trypsin Protein
Research Use Only
Full Length of Mature Protein
Pig
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
10 μg
Not determined.
Recombinant Protein
Yeast
IVGGYTCAAN SIPYQVSLNS GSHFCGGSLI NSQWVVSAAH CYKSRIQVRL GEHNIDVLEG NEQFINAAKI ITHPNFNGNT LDNDIMLIKL SSPATLNSRV ATVSLPRSCA AAGTECLISG WGNTKSSGSS YPSLLQCLKA PVLSDSSCKS SYPGQITGNM ICVGFLEGGK DSCQGDSGGP VVCNGQLQGI VSWGYGCAQK NKPGVYTKVC NYVNWIQQTI AAN
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.