Learn More
enQuireBio™ Recombinant Pig Transcobalamin-1 Protein
A DNA sequence encoding the Sus scrofa (Pig) Transcobalamin-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP9423-iv-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16058271
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
Transcobalamin-1 Protein
Research Use Only
TCN1
Recombinant Protein
E. coli
CVVSEKDYSH LRLLISAMDN LEQIRGIYGA SILLSQRLAG IQNPSLEEEL SQRIQDDMNR RDMSNLTSGQ LALIILAFGA CKTPDVRFIH DHHLVEKLGE KFKEEIKNME IHNSNPLTNY YQLSFDVLTL CLFRGNYSIS NVTHYFNPEN KNFNLSGHFS VDTGAVAVLA LTCVKRSISN GKIKAAIKDS DTIQKYIESL VHKIQSEKMV VSLETRIAQE KLCRLSLSHQ TITKMNQIAK KLWTRCLTHS QGVFRLPIAA AQILPALLGK TYLDVTKLLL VPKVQVNITD EPVPVVPTLS PENISVIYCV KINEISNCIN ITVFLDVMKA AQEKNSTIYG FTMTETPWGP YITSVQGIWA NNNERTYWEH SEQQQITKPR SMGIMLSKME SI
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
10 μg
Not determined.
Full Length of Mature Protein
Pig
His
Tris-based buffer, 50% glycerol