Learn More
enQuireBio™ Recombinant Pig IL33 / Interleukin-33 / NF-HEV Protein
A DNA sequence encoding the Sus scrofa (Pig) IL33 / Interleukin-33 / NF-HEV Protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6221-ec-500ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16091690
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001272907.1
IL33 / Interleukin-33 / NF-HEV Protein
Research Use Only
IL33
Recombinant Protein
E. coli
EHSASLSTYN DQYITFAFED GSYEIYVEDL RKDQEKDKVL LRYYDSQIPS SETDGGGDHR KLMVNLSPTK DKDFLLHANS KEHSVELQKC ENPLPEQAFF VLHEQPSKCV SFECKSHPGV FLGVKNNQLA LIKLGEHPED SNRENTTFKL SNLM
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
100518643
500 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Pig
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol