Learn More
enQuireBio™ Recombinant Pig HSP90AA1 / HSP90 Protein
A DNA sequence encoding the Sus scrofa (Pig) HSP90AA1 / HSP90, was expressed in the hosts and tags indicated.
655.00€ - 1815.00€
Especificaciones
Número de acceso NP_999138.1
ID de gen (Entrez) 397028
Nombre HSP90AA1 / HSP90 Protein
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15942798
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10039-BA-20UG
20 μg
655.00€
20 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15932798
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10039-BA-100UG
100 μg
1815.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
15952798
Ver documentos Detalles de la promoción
enQuireBio™
QP10039-BA-50UG
50 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Especificaciones
NP_999138.1
HSP90AA1 / HSP90 Protein
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Pig
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
397028
Research Use Only
HSP90AA1
Recombinant Protein
Baculovirus
VEKERDKEVS DDEAEEKEDK EEEKEKEEKE SEDKPEIEDV GSDEEEEEKK DGDKKKKKKI KEKYIDQEEL NKTKPIWTRN PDDITNEEYG EFYKSLTNDW EDHLAVKHFS VEGQLEFRAL LFVPRRAPFD LFENRKKKNN IKLYVR
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.