Learn More
enQuireBio™ Recombinant Pig ETFDH Protein
A DNA sequence encoding the Sus scrofa (Pig) ETFDH, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6003-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15929279
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
ETFDH Protein
Research Use Only
ETFDH
Recombinant Protein
E. coli
SSTCKVPRIT THYTIYPRDQ DKRWEGVNME RFAEEADVVI VGAGPAGLSA ATRLKQLAAQ HEKDLRVCLV EKAAHIGAHT LSGACLDPRA FEELFPDWKE KGAPLNTPVT EDRFGILTEK YRIPVPILPG LPMNNHGNYV VRLGHLVSWM GEQAEALGVE VYPGYAAAEI LFHEDGSVKG IATNDVGIQK DGAPKTTFER GLELHAKVTI FAEGCHGHLA KQLYKKFDLR ANCEPQTYGI GLKELWVIDE KKWKPGRVDH TVGWPLDRHT YGGSFLYHLN EGEPLLALGF VVGLDYQNPY LSPFREFQRW KHHPSIKPTL EGGKRIAYGA RALNEGGFQS IPKLTFPGGL LIGCSPGFMN VPKIKGTHTA MKSGTLAAES IFNQLTSENL QSKTIGLHVT EYEDNLKNSW VWKELYSVRN IRPSCHGILG VYGGMIYTGI FYWIFRGMEP WTLKHKGSDS DQLKPAKDCT PIEYPKPDGQ ISFDLLSSVA LSGTNHEHDQ PAHLTLKDDS VPVNRNLSIY DGPEQRFCPA GVYEFVPLEQ GDGFRLQINA QNCVHCKTCD IKDPSQNINW VVPEGGGGPA YNGM
Greater than 85.3% as determined by SDS-PAGE.
10 μg
Not determined.
Full Length
Pig
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol